Learn More
Justrite Activated Carbon Filter
Activated Carbon Filter for Lithium Battery Cabinets
Marca: Justrite JCBRSOL000
Detalles adicionales : Peso : 1.00000kg
Descripción
- Filtro de carbón activado montado en la parte superior con prefiltro
- Fácil sustitución del filtro detrás de un panel con bisagras con cerradura
Especificaciones
Filtro de carbón activado | |
11 cm | |
Cabinas de baterías de litio |
JCBRSOL000 | |
Acero | |
23 cm |