Learn More
Justrite Activated Carbon Filter
Activated Carbon Filter for Lithium Battery Cabinets
89.10€ - 490.00€
Especificaciones
Material Acero
Tipo de producto Filtro de carbón activado
Para utilizar con (equipo) Cabinas de baterías de litio
Ver más especificaciones
Productos 3
Código de producto Marca Modelo Longitud (métrico) Anchura (métrico) Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Modelo Longitud (métrico) Anchura (métrico) Precio Cantidad y disponibilidad  
17792378
Ver documentos Detalles de la promoción
Justrite
JCBCSBE000
JCBCSBE000 23 cm 11 cm
469.00€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 12-04-2024
para ver el stock
17732388
Ver documentos Detalles de la promoción
Justrite
JCBRSOL000
JCBRSOL000 23 cm 11 cm
89.10€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 12-04-2024
para ver el stock
17702388
Ver documentos Detalles de la promoción
Justrite
JCBCSMP000
JCBCSMP000 51 cm 40 cm
490.00€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 12-04-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
  • Top-mounted, activated carbon filter, with pre-filter
  • Easy filter replacement behind a hinged panel with key lock
Especificaciones
Especificaciones
Acero
Filtro de carbón activado
Cabinas de baterías de litio