Learn More
Cytiva ActiSM liquid medium
A chemically defined ADCF medium optimized for high-yield protein production. Designed for use with ActiPro medium.
Marca: Cytiva SH31040.01
Detalles adicionales : Peso : 0.50000kg
Descripción
- El medio de cultivo celular ActiSM HyClone se ha formulado para proporcionar altos rendimientos de proteínas recombinantes en procesos de cultivo celular cuando se utilizan líneas celulares de ovario de hámster chino (CHO).
- El medio está definido químicamente, sin componentes de origen animal (ADCF) y optimizado para la producción de proteínas de alto rendimiento.
- El medio ActiSM no contiene ningún factor de crecimiento (como insulina), péptidos, hidrolizados, rojo de fenol o 2-mercaptoetanol, lo que asegura el lote a lote
- El medio ActiSM está diseñado para usarse en combinación con el medio ActiPro HyCloney los suplementos Cell Boost™ 7a y Cell Boost 7b como parte del sistema Actipro de medios y suplementos diseñados teniendo en cuenta la adaptación y la producción.
- El sistema Actipro es adecuado para la bioproducción general con líneas celulares CHO como CHO-GS, CHO-K1, CHO-DG44y CHO-S.
Especificaciones
de 2 a 8 °C, alejado de la luz | |
Estéril | |
Poloxamer 188 | |
Frasco |
Líquido | |
Filtrado estéril | |
Sin Glutamina | |
500 mL |