Learn More
Cytiva ActiSM liquid medium
A chemically defined ADCF medium optimized for high-yield protein production. Designed for use with ActiPro medium.
46.85€ - 105.70€
Especificaciones
Contenido y almacenamiento 2 to 8 °C, away from light
Formulario Liquid
Esterilidad Sterile
Sterilization Method Sterile-filtered
Con aditivos Poloxamer 188
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
15842962
Ver documentos Detalles de la promoción
Cytiva
SH31040.02
1000 mL
105.70€
1000 ml
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 05-08-2024
para ver el stock
15825261
Ver documentos Detalles de la promoción
Cytiva
SH31040.01
500 mL Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Descripción
Descripción
  • HyClone ActiSM cell culture medium has been formulated to provide high yields of recombinant proteins in cell culture processes when using Chinese hamster ovary (CHO) cell lines.
  • The medium is chemically defined, animal-derived component-free (ADCF), and optimized for high-yield protein production.
  • ActiSM medium does not contain any growth factors (such as insulin), peptides, hydrolysates, phenol red, or 2-mercaptoethanol, ensuring batch-to-batc
  • ActiSM medium is intended for use in combination with HyClone ActiPro medium and Cell Boost™ 7a and Cell Boost 7b supplements as part of the ActiPro system of media and supplements designed with adaptation and production in mind.
  • The ActiPro system is suitable for general biomanufacturing with CHO cell lines such as CHO-GS, CHO-K1, CHO-DG44, and CHO-S.
Especificaciones
Especificaciones
2 to 8 °C, away from light
Sterile
Poloxamer 188
Bottle
Liquid
Sterile-filtered
No Glutamine