Learn More
Epredia™ Lab Vision™ Actin, Muscle Specific Ab-4, Mouse Monoclonal Antibody
Detect muscle-specific actin in immunohistochemistry experiments with Epredia™ Actin, Muscle Specific Ab-4, Mouse Monoclonal Antibody.
103.00€ - 420.00€
Especificaciones
Antígeno | Actin, Muscle Specific Ab-4 |
---|---|
Clon | HHF35 |
Aplicaciones | Immunohistochemistry (Paraffin) |
Clasificación | Monoclonal |
Conjugado | Unconjugated |
Código de producto | Marca | Formulario | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Formulario | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
12692217
|
Epredia™
MS-742-S1 |
Concentrated | 500 μL |
308.00€
500 microlitros |
Fecha estimada de envío: 14-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
12682217
|
Epredia™
MS-742-S |
Concentrated | 1 mL |
420.00€
1 ml |
Fecha estimada de envío: 14-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
12662217
|
Epredia™
MS-742-R7 |
Prediluted | 7 mL |
208.00€
7 ml |
Fecha estimada de envío: 14-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
12602227
|
Epredia™
MS-742-S0 |
Concentrated | 100 μL |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
12672217
|
Epredia™
MS-742-RQ |
Ready-to-Use | 12 mL |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
Descripción
Host Species: Mouse
Clone: HHF35
Isotype: IgG1/κ
Species Reactivity: Human, Rabbit and Rat. Others not known.
Epitope: Not determined
Immunogen: SDS extract of human myocardium
Positive Control: Muscle or sarcoma
Cellular Localization: Cytoplasmic
Recommended for:
- Immunohistochemistry (Formalin/paraffin)
Especificaciones
Actin, Muscle Specific Ab-4 | |
Immunohistochemistry (Paraffin) | |
Unconjugated | |
IVD | |
SDS extract of human myocardium |
HHF35 | |
Monoclonal | |
Mouse | |
Muscle Biology | |
Primary |