missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Epredia™ Lab Vision™ Actin, Muscle Specific Ab-4, Mouse Monoclonal Antibody

Detect muscle-specific actin in immunohistochemistry experiments with Epredia™ Actin, Muscle Specific Ab-4, Mouse Monoclonal Antibody.

Marca:  Epredia™ MS-742-R7

Detalles adicionales : Peso : 0.01200kg

 Ver más versiones de este producto

Código de producto. 12662217

  • 220.00€ / 7 ml
Fecha estimada de envío: 22-05-2024
para ver el stock

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.


Descripción

Descripción

Host Species: Mouse

Clone: HHF35

Isotype: IgG1/κ

Species Reactivity: Human, Rabbit and Rat. Others not known.

Epitope: Not determined

Immunogen: SDS extract of human myocardium

Positive Control: Muscle or sarcoma

Cellular Localization: Cytoplasmic

Recommended for:

  • Immunohistochemistry (Formalin/paraffin)
Especificaciones

Especificaciones

Actin, Muscle Specific Ab-4
Monoclonal
Unconjugated
SDS extract of human myocardium
IVD
Primary
Prediluted
Immunohistochemistry (Paraffin)
HHF35
Mouse
7 mL
Muscle Biology
Human, Rabbit, Rat
IgG2a κ
Sugerencias de productos

Sugerencias de productos

Videos
SDS
Documentos

Documentos

Certificados
Ofertas especiales

Ofertas especiales