Learn More
Cytiva (formerly Pall Lab) AcroPrep™ Advance 96-well Filter Plates for Lysate Clearance
Optimized for a variety of applications requiring larger per well volume processing.
317.00€ - 495.00€
Especificaciones
Material (membrana) | Fibra de vidrio (vidrio de borosilicato sin aglutinante), supor (PES) |
---|---|
Esterilidad | No estéril |
Material de la carcasa | Carcasa de polipropileno |
Código de producto | Marca | Volumen (métrico) | Tamaño de poro | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Volumen (métrico) | Tamaño de poro | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
17184611
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
8075 |
350 μl | 3,0/0,2 μm |
495.00€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envío: 11-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
17124611
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
8040 |
350 μl | 3,0/1,2 μm |
429.00€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envío: 12-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
17144631
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
8175 |
1 mL | 3,0/0,2 μm |
340.00€
paquete de 5 |
Fecha estimada de envío: 06-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
17194631
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
8275 |
2 mL | 3,0/0,2 μm |
317.00€
paquete de 5 |
Fecha estimada de envío: 09-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
Descripción
- Plates are constructed of chemically resistant, biologically-inert polypropylene
- This product is not approved for use in medical, clinical, surgical or other patient applications
Especificaciones
Fibra de vidrio (vidrio de borosilicato sin aglutinante), supor (PES) | |
No estéril | |
Carcasa de polipropileno |