Learn More
Cytiva (formerly Pall Lab) AcroPrep™ Advance 96-well Filter Plates for Lysate Clearance
Optimized for a variety of applications requiring larger per well volume processing.
Marca: Cytiva (formerly Pall Lab) 8175
Detalles adicionales : Peso : 0.68400kg
Descripción
- Las placas están fabricadas con polipropileno biológicamente inerte y resistente a productos químicos
- Este producto no está aprobado para su uso en aplicaciones médicas, clínicas, quirúrgicas u otras aplicaciones para pacientes
Especificaciones
Fibra de vidrio (vidrio de borosilicato sin aglutinante), supor (PES) | |
No estéril | |
5/paquete |
3,0/0,2 μm | |
Carcasa de polipropileno | |
1 mL |