Learn More
Cytiva (formerly Pall Lab) AcroPrep™ Advance 96-well Filter Plates for Aqueous Filtration
Optimized for a variety of applications requiring larger per well volume processing.
Marca: Cytiva (formerly Pall Lab) 8031
Detalles adicionales : Peso : 1.12100kg
Descripción
- Las placas están fabricadas con polipropileno biológicamente inerte y resistente a productos químicos
- Este producto no está aprobado para su uso en aplicaciones médicas, clínicas, quirúrgicas u otras aplicaciones para pacientes
Especificaciones
Fibra de vidrio (vidrio de borosilicato sin aglutinante) | |
No estéril | |
10/paquete |
1,0 μm | |
Carcasa de polipropileno | |
350 mL |