Learn More
Cytiva (formerly Pall Lab) AcroPrep™ Advance 96-well Filter Plates for Aqueous Filtration
Optimized for a variety of applications requiring larger per well volume processing.
205.00€ - 446.00€
Especificaciones
Esterilidad | No estéril |
---|---|
Material de la carcasa | Carcasa de polipropileno |
Código de producto | Marca | Tamaño de poro | Material (membrana) | Volumen (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tamaño de poro | Material (membrana) | Volumen (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
17114601
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
8019 |
0,2 μm | Supor (PES) | 350 μl |
320.00€
paquete de 10 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
17194611
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
8119 |
0,2 μm | Supor (PES) | 1 mL |
205.00€
paquete de 5 |
Fecha estimada de envío: 01-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
17164631
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
8231 |
1,0 μm | Fibra de vidrio (vidrio de borosilicato sin aglutinante) | 2 mL |
205.00€
paquete de 5 |
Fecha estimada de envío: 07-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
17134601
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
8027 |
30-40 μm | Medios polipropileno/polietileno no tejido | 350 μl |
446.00€
paquete de 10 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
17154601
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
8031 |
1,0 μm | Fibra de vidrio (vidrio de borosilicato sin aglutinante) | 350 mL |
213.00€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envío: 04-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
17104621
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
8127 |
30-40 μm | Medios polipropileno/polietileno no tejido | 1 mL |
233.00€
paquete de 5 |
Fecha estimada de envío: 15-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
17134621
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
8131 |
1,0 μm | Fibra de vidrio (vidrio de borosilicato sin aglutinante) | 1 mL |
205.00€
paquete de 5 |
Fecha estimada de envío: 07-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
17154631
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
8227 |
30-40 μm | Medios polipropileno/polietileno no tejido | 2 mL |
247.00€
paquete de 5 |
Fecha estimada de envío: 07-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
Descripción
- Plates are constructed of chemically resistant, biologically-inert polypropylene
- This product is not approved for use in medical, clinical, surgical or other patient applications
Especificaciones
No estéril | |
Carcasa de polipropileno |