Learn More
Cytiva (formerly Pall Lab) AcroPrep™ 96 Filter Plates, 1 mL
Optimized for a variety of applications requiring larger per well volume processing.
Marca: Cytiva (formerly Pall Lab) 5056
Detalles adicionales : Peso : 0.47500kg
Descripción
- Las placas están fabricadas con polipropileno biológicamente inerte y resistente a productos químicos
- Este producto no está aprobado para su uso en aplicaciones médicas, clínicas, quirúrgicas u otras aplicaciones para pacientes
Especificaciones
Politetrafluoroetileno (PTFE) | |
0,45 μm | |
5/paquete |
Politetrafluoroetileno (PTFE) | |
No estéril | |
900 μl (muestra) |