Learn More
Cytiva (formerly Pall Lab) Acrodisc™ Syringe Filters with PTFE Membrane
Universal membrane syringe filters for all of your analytical filtration requirements.
Marca: Cytiva (formerly Pall Lab) 4503
Detalles adicionales : Peso : 3.21900kg
Descripción
- Este producto no está aprobado para su uso en aplicaciones médicas, clínicas, quirúrgicas u otras aplicaciones para pacientes
Especificaciones
Politetrafluoroetileno (PTFE) | |
No estéril | |
< 125 μl | |
1000/paquete | |
25 mm |
1 μm | |
3,9 cm2 | |
Polipropileno | |
100 °C |