Learn More
Cytiva (formerly Pall Lab) Acrodisc™ Syringe Filters with PTFE Membrane
Universal membrane syringe filters for all of your analytical filtration requirements.
Marca: Cytiva (formerly Pall Lab) 4472
Detalles adicionales : Peso : 0.79800kg
Descripción
- Este producto no está aprobado para su uso en aplicaciones médicas, clínicas, quirúrgicas u otras aplicaciones para pacientes
Especificaciones
Politetrafluoroetileno (PTFE) | |
No estéril | |
750/caja | |
4 mm |
0,45 μm | |
Polipropileno | |
250/paquete |