Learn More
Cytiva (formerly Pall Lab) Acrodisc™ Syringe Filters with PTFE Membrane
Universal membrane syringe filters for all of your analytical filtration requirements.
Marca: Cytiva (formerly Pall Lab) 4226
170.75 EUR hasta el 2024-05-06
Use el código promocional "21711" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 1.20650kg
Descripción
- Este producto no está aprobado para su uso en aplicaciones médicas, clínicas, quirúrgicas u otras aplicaciones para pacientes
Especificaciones
Politetrafluoroetileno (PTFE) | |
No estéril | |
< 125 μl | |
200/caja | |
100 °C |
1 μm | |
3,9 cm2 | |
Polipropileno | |
50/paquete | |
25 mm |