Learn More
Cytiva (formerly Pall Lab) Acrodisc™ Syringe Filters with Nylon Membrane and Male Slip Luer Outlet
Versatile filter for both aqueous and solvent-based sample filtration.
Marca: Cytiva (formerly Pall Lab) 4540
1961.75 EUR hasta el 2024-05-31
Use el código promocional "21664" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.95090kg
Descripción
- Excelente compatibilidad química con ésteres, bases y alcoholes
- Ahorra tiempo porque no se requiere prehumectación
Especificaciones
Nailon | |
No estéril | |
< 30 μl | |
1000/paquete | |
55 °C |
0,2 μm | |
1 cm2 | |
Polipropileno | |
Salida Luer slip macho | |
13 mm |