Learn More
Cytiva (formerly Pall Lab) Acrodisc™ Syringe Filters with Nylon Membrane and Male Slip Luer Outlet
Versatile filter for both aqueous and solvent-based sample filtration.
en la oferta
Especificaciones
Material (membrana) | Nailon |
---|---|
Esterilidad | No estéril |
Área de filtración | 1 cm2 |
Volumen de retención (después de la purga de aire) | < 30 μl |
Material de la carcasa | Polipropileno |
Código de producto | Marca | Tamaño de poro | N.° por paquete | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tamaño de poro | N.° por paquete | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
17104311
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
4426 |
0,45 μm | 100/paquete |
en la oferta
paquete de 100 |
N/A | Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado. Solicite el precio de este artículo aquí. |
|||||||||
17114311
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
4427 |
0,2 μm | 100/paquete |
en la oferta
paquete de 100 |
N/A | Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado. Solicite el precio de este artículo aquí. |
|||||||||
17184341
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
4540 |
0,2 μm | 1000/paquete |
en la oferta
paquete de 1000 |
N/A | Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado. Solicite el precio de este artículo aquí. |
|||||||||
17194341
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
4541 |
0,45 μm | 1000/paquete |
en la oferta
paquete de 1000 |
N/A | Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado. Solicite el precio de este artículo aquí. |
|||||||||
Descripción
- Excellent chemical compatibility with esters, bases, and alcohols
- Saves time because no prewetting is required
Especificaciones
Nailon | |
1 cm2 | |
Polipropileno | |
55 °C |
No estéril | |
< 30 μl | |
Salida Luer slip macho | |
13 mm |