missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Cytiva (formerly Pall Lab) Acrodisc™ PSF Syringe Filters with Supor™ Membrane

These syringe filters are ideal for biological and general research.

Marca:  Cytiva (formerly Pall Lab) AP-4426

Detalles adicionales : Peso : 3.16350kg

 Ver más versiones de este producto

Código de producto. 17164671

  • 3265.00€ / paquete de 1000
Fecha estimada de envío: 08-08-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta

Descripción

Descripción

  • Caudales superiores y mayores rendimientos que los dispositivos de la competencia
  • Para uso exclusivo en aplicaciones de investigación
Especificaciones

Especificaciones

Fibra de vidrio, Supor (PES hidrófila)
No estéril
< 125 μl
1000/paquete
25 mm
0,45 μm
3,9 cm2
Acrílico modificado
55 °C
Sugerencias de productos

Sugerencias de productos

Videos
SDS
Documentos

Documentos

Certificados
Ofertas especiales

Ofertas especiales