Learn More
Cytiva (formerly Pall Lab) Acrodisc™ PSF Syringe Filters with Supor™ Membrane
These syringe filters are ideal for biological and general research.
184.00€ - 3265.00€
Especificaciones
Material (membrana) Fibra de vidrio, Supor (PES hidrófila)
Esterilidad No estéril
Área de filtración 3,9 cm2
Volumen de retención (después de la purga de aire) < 125 μl
Material de la carcasa Acrílico modificado
Ver más especificaciones
Productos 3
Código de producto Marca Tamaño de poro N.° por paquete Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Tamaño de poro N.° por paquete Precio Cantidad y disponibilidad  
17164671
Ver documentos Detalles de la promoción
Cytiva (formerly Pall Lab)
AP-4426
0,45 μm 1000/paquete
3265.00€
paquete de 1000
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 11-07-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
17154671
Ver documentos Detalles de la promoción
Cytiva (formerly Pall Lab)
AP-4425
0,45 μm 50/paquete
191.00€
paquete de 50
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 15-05-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
17124701
Ver documentos Detalles de la promoción
Cytiva (formerly Pall Lab)
AP-4799
0,2 μm 50/paquete
184.00€
paquete de 50
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Fecha estimada de envío: 15-05-2024
para ver el stock
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Superior flow rates and higher throughputs than competitive devices
  • For research applications only
Spezifikation
Spezifikation
Fibra de vidrio, Supor (PES hidrófila)
3,9 cm2
Acrílico modificado
25 mm
No estéril
< 125 μl
55 °C
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Product Certifications