missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Cytiva (formerly Pall Lab) Acrodisc™ PSF Syringe Filters with Supor™ Membrane
These syringe filters are ideal for biological and general research.
Marca: Cytiva (formerly Pall Lab) AP-4799
156.86 EUR hasta el 2024-05-06
Use el código promocional "21711" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 1.30000kg
Descripción
- Caudales superiores y mayores rendimientos que los dispositivos de la competencia
- Para uso exclusivo en aplicaciones de investigación
Especificaciones
Fibra de vidrio, Supor (PES hidrófila) | |
No estéril | |
< 125 μl | |
50/paquete | |
25 mm |
0,2 μm | |
3,9 cm2 | |
Acrílico modificado | |
55 °C |