missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Pall Acrodisc™ PSF Syringe Filters with PVDF Membrane

Syringe Filter with hydrophilic membrane compatible with a wide variety of solvents.

Marca:  Pall AP-4500

Detalles adicionales : Peso : 3.84750kg

 Ver más versiones de este producto

Código de producto. 17194671

  • 3040.00€ / paquete de 1000
Fecha estimada de envío: 12-01-2023
para ver el stock

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.


Descripción

Descripción

  • Útil para una amplia gama de aplicaciones, incluida la fase móvil agresiva y no agresiva basada en disolventes
  • Para uso exclusivo en investigación
Especificaciones

Especificaciones

PVDF
No estéril
< 100 μl
1000/paquete
25 mm
0,45 μm
3,9 cm2
Polipropileno
82 °C
Videos
SDS
Documentos
Certificados
Ofertas especiales

Ofertas especiales