Learn More
Ácido acético, sal de potasio, +99 %, para biología molecular, Thermo Scientific Chemicals
29.80€ - 156.00€
CAS | 127-08-2 |
---|---|
Fórmula molecular | C2H3KO2 |
Peso molecular (g/mol) | 98.142 |
Número MDL | MFCD00012458 |
Clave InChI | SCVFZCLFOSHCOH-UHFFFAOYSA-M |
Sinónimo | potassium acetate, acetic acid, potassium salt, diuretic salt, potassium ethanoate, koac, octan draselny czech, potassiumacetate, acetic acid potassium salt, acok, fema no. 2920 |
PubChem CID | 517044 |
ChEBI | CHEBI:32029 |
Nombre IUPAC | potasio;acetato |
SMILES | CC(=O)[O-].[K+] |
Código de producto | Marca | Cantidad | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
10163114
|
Thermo Scientific Acros
397121000 |
100 g | Frasco de vidrio |
29.80€
100 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
10254644
|
Thermo Scientific Acros
397122500 |
250g | Frasco de vidrio |
50.40€
250 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
10103074
|
Thermo Scientific Acros
397120010 |
1kg | Frasco de vidrio |
156.00€
1 Kg |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Biological buffer for molecular biologyIdentificadores de productos químicos
127-08-2 | |
98.142 | |
SCVFZCLFOSHCOH-UHFFFAOYSA-M | |
517044 | |
potasio;acetato |
C2H3KO2 | |
MFCD00012458 | |
potassium acetate, acetic acid, potassium salt, diuretic salt, potassium ethanoate, koac, octan draselny czech, potassiumacetate, acetic acid potassium salt, acok, fema no. 2920 | |
CHEBI:32029 | |
CC(=O)[O-].[K+] |
Especificaciones
Acetic acid, potassium salt | |
de 292,0 °C | |
100.0 | |
99+% | |
CH3CO2K | |
15, 7726 | |
Solubilidad en agua:2694 g/l (25 °C).Otras solubilidades: soluble en alcohol, insoluble en éter | |
CC(=O)[O-].[K+] | |
98.142 | |
CHEBI:32029 | |
≥99% | |
>250 °C |
127-08-2 | |
99.0 | |
Blanco a marrón | |
C2H3KO2 | |
MFCD00012458 | |
potassium acetate, acetic acid, potassium salt, diuretic salt, potassium ethanoate, koac, octan draselny czech, potassiumacetate, acetic acid potassium salt, acok, fema no. 2920 | |
SCVFZCLFOSHCOH-UHFFFAOYSA-M | |
potasio;acetato | |
517044 | |
98.14 | |
Biología molecular | |
Sólido de fusión baja |
RUO – Research Use Only