Learn More
Ácido acético, sal de potasio, +99 %, para biología molecular, Thermo Scientific Chemicals
Tienda Thermo Scientific Chemicals ProductosDescripción
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Acetic acid, potassium salt |
| Punto de fusión | de 292,0 °C |
| % mín. CAS | 99.0 |
| % máx. CAS | 100.0 |
| Color | Blanco a marrón |
| Cantidad | 250g |
| Temperatura de inflamación | >250 °C |
| Envase | Frasco de vidrio |
| Forma física | Sólido de fusión baja |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 99+% |
| Mostrar más |