Learn More
Ácido acético, sal de potasio, +99 %, para biología molecular, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10163114 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
250g
1kg
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 KG
100 GR
250 GR
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10163114 100 g Frasco de vidrio 100 GR
10254644 250g Frasco de vidrio 250 GR
10103074 1kg Frasco de vidrio 1 KG
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10163114 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 397121000
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 127-08-2 | C2H3KO2 | 98.142 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Tampón biológico para biología molecular
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 127-08-2
Fórmula molecular C2H3KO2
Peso molecular (g/mol) 98.142
Número MDL MFCD00012458
Clave InChI SCVFZCLFOSHCOH-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo potassium acetate, acetic acid, potassium salt, diuretic salt, potassium ethanoate, koac, octan draselny czech, potassiumacetate, acetic acid potassium salt, acok, fema no. 2920
PubChem CID 517044
ChEBI CHEBI:32029
Nombre IUPAC potasio; acetato
SMILES CC(=O)[O-].[K+]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Acetic acid, potassium salt
Punto de fusión de 292,0 °C
% mín. CAS 99.0
% máx. CAS 100.0
Color Blanco a marrón
Intervalo de porcentaje de ensayo 99+%
Fórmula lineal CH3CO2K
Índice Merck 15, 7726
Información de solubilidad Solubilidad en agua:2694 g/l (25 °C).Otras solubilidades: soluble en alcohol, insoluble en éter
Formula Weight (peso de la fórmula) 98.14
Porcentaje de pureza ≥99%
Grado Biología molecular
Cantidad 100 g
Temperatura de inflamación >250 °C
Envase Frasco de vidrio
Forma física Sólido de fusión baja