Learn More
Buerkle™ AccuOne bomba para barril con batería
La bomba para barril AccuOne con sistema híbrido le ofrece la máxima flexibilidad e independencia de la alimentación de corriente. Batería más ligera y de mayor rendimiento con tecnología de iones de litio, sin efecto memoria y con función de parada automática antes de la descarga total.
750.00€ - 911.00€
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | Certificado CE |
---|---|
Material | Polipropileno |
Propiedades de resistencia | Resistentes a sustancias químicas |
Tipo | Bomba para barril |
Aplicaciones | Sistema de alimentación híbrido exclusivo, la batería recargable y la unidad de fuente de alimentación son intercambiables |
Alertas:
No utilizar en el área EX.
Código de producto | Marca | Fondo (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Fondo (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11941591
|
Buerkle™
5900-1050 |
50 cm |
750.00€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11302880
|
Buerkle™
5900-1070 |
70 cm |
911.00€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11951591
|
Buerkle™
5900-1100 |
100 cm |
795.00€
cada uno |
En stock Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
La bomba para barril AccuOne con nuevo sistema híbrido le ofrece la máxima flexibilidad e independencia de la alimentación de corriente.Batería más ligera y de mayor rendimiento con tecnología de iones de litio de última generación, sin efecto memoria y con función de parada automática antes de la descarga total.
La nueva forma de la flexibilidad - Una bomba, máximas posibilidades.
Las bombas para barril AccuOne y EnergyOne de Bürkle con el exclusivo sistema híbrido permiten un trasiego rápido, flexible y cómodo, dónde y cuándo lo desee. Las bombas están equipadas con dos sistemas diferentes de alimentación:
AccuOne, que funciona con una batería de alto rendimiento o EnergyOne, con cable de red para su conexión directa a la red.
La gran novedad: ¡Las unidades de alimentación son intercambiables!
La batería o la fuente de alimentación se pueden retirar y cambiar fácilmente mediante un cierre de clip . Por lo tanto, AccuOne puede funcionar también con una unidad de cable de red y EnergyOne puede funcionar también con una batería. Con el accesorio de la batería de repuesto no tendrá que parar mientras carga la batería.
También el accionamiento se puede separar fácilmente de la unidad de bombeo mediante un cierre de clip. De esta forma, se puede utilizar un solo accionamiento en varias unidades de bombeo estacionarias.
AccuOne y EnergyOne están diseñadas para aplicaciones en las que se deben rellenar cantidades reducidas de líquido en recipientes pequeños con aberturas reducidas.
El panel táctil dispone de un teclado de membrana que lo protege contra suciedad, agua y polvo y permite regular de forma continua y precisa el caudal entre 0,4 l/min y 12 l/min.
Junto a la boquilla fija, dispone de un tubo de descarga flexible con pistola distribuidora.
La ligera bomba de alto rendimiento está fabricada en materiales de alta calidad PP, PTFE y Hastelloy C, lo que le proporciona una excelente resistencia química. Por ello es también apropiada para el trasiego de ácidos y lejías. ¡Tenga en cuenta los datos precisos sobre la resistencia a productos químicos!
- Batería de iones de litio de última generación
- Hasta 600 litros de capacidad de transporte por cada carga de batería, disponible con batería de repuesto
- Se puede utilizar con la batería o con la fuente de alimentación opcional
- Compuesto por unidad de bombeo, accionamiento, batería, cargador y boquilla fija
- Sistema híbrido exclusivo – Batería y fuente de alimentación intercambiables
- Unidad de accionamiento de fácil desacople
- TouchPanel para dosificación precisa
- Gran capacidad de vaciado y de transporte
- Un accionamiento para varias unidades de bombeo
- Excelente resistencia química
Especificaciones
Certificado CE | |
Resistentes a sustancias químicas | |
Sistema de alimentación híbrido exclusivo, la batería recargable y la unidad de fuente de alimentación son intercambiables |
Polipropileno | |
Bomba para barril |