Learn More
Buerkle™ AccuOne bomba para barril con batería
La bomba para barril AccuOne con sistema híbrido le ofrece la máxima flexibilidad e independencia de la alimentación de corriente. Batería más ligera y de mayor rendimiento con tecnología de iones de litio, sin efecto memoria y con función de parada automática antes de la descarga total.
Marca: Buerkle™ 5900-1070
540.71 EUR hasta el 2024-07-30
Use el código promocional "21657" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 2.10000kg
Alertas:
No utilizar en el área EX.
Descripción
La bomba para barril alimentada por la batería recargable AccuOne cuenta con un nuevo sistema híbrido único con una flexibilidad completa e independencia de la red eléctrica. Potente batería recargable ligera con la última tecnología de iones de litio de última generación, sin efecto memoria, con función de parada automática antes de una descarga profunda.- Batería recargable de iones de litio
- Hasta 1500 litros de volumen de suministro por carga de batería, batería de reserva de repuesto disponible
- Disponible de manera opcional con batería recargable o unidad de fuente de alimentación (disponible como accesorio)
- Consta de estación de bombeo, accionamiento, batería recargable, cargador y codo de descarga fijo
Especificaciones
Sistema de alimentación híbrido exclusivo, la batería recargable y la unidad de fuente de alimentación son intercambiables | |
70 cm | |
Polipropileno | |
Profundidad de inmersión de 70cm | |
Conector, tubo de descarga, codo de descarga fijo, estación de bombeo |
Bomba para barril | |
Resistentes a sustancias químicas | |
Certificado CE | |
600 l/Carga de batería |