Learn More
Fisherbrand™ Electrodos de referencia de Ag/AgCl con cuerpo de vidrio accumet™, sin mercurio
Recomendado para estabilidad a altas temperaturas y para su uso con muestras fuertemente básicas
Marca: Fisherbrand™
Detalles adicionales : Peso : 0.10000kg
Descripción
Recommended for stability at higher temperatures and for use with strongly basic samples
Cuerpo de vidrio para ofrecer resistencia a una amplia variedad de soluciones
- Intervalo de temperaturas de funcionamiento de 0 °C a +110 °C
- Intervalo de pH de 0 a 14
- Conector de clavijas de referencia estándar
- Todos tienen un caudal de 8 μl/h
Modelo estándar de junta simple
- Cuerpo de vidrio de tamaño estándar
- Cargado previamente con 4 M KCl saturado con AgCl
- Estable a temperaturas superiores y con muestras fuertemente básicas
- Cuerpo de vidrio de tamaño estándar con racor de tubo de 25 mm, útil para procedimientos que requieren la carga remota
- Cargado previamente con 4 M KCl saturado con AgCl
- Estable a temperaturas superiores y con muestras fuertemente básicas
- Cuerpo de vidrio de tamaño estándar
- Cargado previamente con sulfato de sodio de 1M para valoraciones de plata y cloruro
- Estable a temperaturas superiores y con muestras fuertemente básicas
- Diseñado para ISE y mediciones de pH sensibles, valoraciones y pruebas de ORP
- El cuerpo interior se ha cargado previamente con 4 M KCl saturado con AgCl
- El cuerpo exterior está envasado sin electrolito, por lo que puede seleccionar un electrolito compatible para sus muestras
- Caudal, 8 μl/h
- EE. UU. Patente Nº 4,390,406
Especificaciones
Patilla | |
Vidrio | |
De 0 °C a 100 °C | |
Electrodos indicadores sugeridos: 13-620-122, 13-620-520, 13-620-521, 13-620-518, 13-620-519, 13-620-500, 13-620-501 | |
Recomendado para estabilidad a altas temperaturas y para su uso con muestras fuertemente básicas | |
Referencia de Ag/AgCl de alta temperatura y unión doble | |
De 32° a 212 °F | |
106 mm |
Doble | |
Desde 0 hasta 14 | |
Electrodo de referencia de Ag/AgCl | |
KCl de 4mol/l con AgCl | |
Ag/AgCl | |
SP138-500 (interior); SP135-500 (exterior) | |
0°C a 100°C | |
12 mm |