Learn More
Fisherbrand™ Electrodos de referencia de Ag/AgCl con cuerpo de vidrio accumet™, sin mercurio
Código de producto. p-2903565 Tienda Fisherbrand Productos
Change view
Click to view available options
Electrolito de referencia:
13-620-833
SP138-500
SP138-500 (interior); SP135-500 (exterior)
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Electrolito de referencia unitSize
11543975 SP138-500 cada uno
11510104 SP138-500 (interior); SP135-500 (exterior) cada uno
11530094 13-620-833 cada uno
3 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 11543975
Only null left
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Recomendado para estabilidad a altas temperaturas y para su uso con muestras fuertemente básicas
Recomendado para estabilidad a altas temperaturas y para su uso con muestras fuertemente básicas
Cuerpo de vidrio para ofrecer resistencia a una amplia variedad de soluciones
  • Intervalo de temperaturas de funcionamiento de 0 °C a +110 °C
  • Intervalo de pH de 0 a 14
  • Conector de clavijas de referencia estándar
  • Todos tienen un caudal de 8 μl/h
Modelo estándar de junta simple
  • Cuerpo de vidrio de tamaño estándar
  • Cargado previamente con 4 M KCl saturado con AgCl
  • Estable a temperaturas superiores y con muestras fuertemente básicas
Modelo de brazo lateral de junta simple
  • Cuerpo de vidrio de tamaño estándar con racor de tubo de 25 mm, útil para procedimientos que requieren la carga remota
  • Cargado previamente con 4 M KCl saturado con AgCl
  • Estable a temperaturas superiores y con muestras fuertemente básicas
Modelo de valoración de plata/cloruro de junta simple
  • Cuerpo de vidrio de tamaño estándar
  • Cargado previamente con sulfato de sodio de 1M para valoraciones de plata y cloruro
  • Estable a temperaturas superiores y con muestras fuertemente básicas
Modelo de unión doble
  • Diseñado para ISE y mediciones de pH sensibles, valoraciones y pruebas de ORP
  • El cuerpo interior se ha cargado previamente con 4 M KCl saturado con AgCl
  • El cuerpo exterior está envasado sin electrolito, por lo que puede seleccionar un electrolito compatible para sus muestras
  • Caudal, 8 μl/h
  • EE. UU. Patente Nº 4,390,406
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Tipos de conector Patilla
Junta Individual
Material Vidrio
Intervalo de pH De 0 a 14
Temperatura de funcionamiento (métrico) De 0 °C a 100 °C
Tipo Electrodo de referencia de Ag/AgCl
Electrodo. Electrodos indicadores sugeridos: 13-620-1, 13-620-295, 13-620-284, 13-620-3, 13-620-186, 13-620-187, 13-620-115
Tipo de solución de llenado KCl de 4mol/l con AgCl
Para utilizar con (aplicación) Recomendado para estabilidad a altas temperaturas y para su uso con muestras fuertemente básicas
Referencia interna Ag/AgCl
Modelo Referencia de Ag/AgCl de alta temperatura y unión única
Electrolito de referencia SP138-500
Temperatura de funcionamiento (imperial) De 32 °F a 212 °F
Intervalo de temperatura (métrico) De 0 °C a 100 °C
Longitud (métrico) 106 mm
Diámetro del cuerpo (métrico) 12 mm