Learn More
Fisherbrand™ Electrodos combinados de pH con unión doble de pasta de papel rellenos de gel accumet™: sin mercurio
Las juntas dobles proporcionan una respuesta rápida y una larga vida útil en pruebas de pasta de papel
211.00€ - 223.00€
Especificaciones
Junta | Doble |
---|---|
Material | Polipropileno/polímero con relleno de gel |
Intervalo de pH | Desde 0 hasta 14 |
Tipo | Electrodo combinado de pH |
Tipo de solución de llenado | Gel |
Código de producto | Marca | Tipos de conector | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tipos de conector | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11530194
|
Fisherbrand™
|
BNC |
211.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 15-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11590154
|
Fisherbrand™
|
Estándar EE. UU./Pin |
223.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 15-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
Dual junctions provide fast response and long life in paper pulp testing
- Perfectos para pruebas de pasta de papel, laboratorios de ensayo de minas: para cualquier lugar en el que la obstrucción de la unión pueda ser un problema
- La cámara interior aloja el elemento de referencia con KCl y AgCl con gelificación; la cámara exterior contiene solo KCl
- Elimina los iones de metales pesados que reaccionan con los iones de sulfuro en muestras como licores de color negro y verde
- Sin precipitados de sulfuro insolubles que bloqueen la unión del electrodo y provoquen fallos prematuros
- Cuerpo de polipropileno
- Membrana de vidrio universal Fisher Scientific para una respuesta rápida y reproducible
- Punta de vidrio rebajada en el extremo
- Precisión, ± 0.05 de pH a 25 °C (77 °F) Eficiencia, > 95 % Error de iones de sodio, <± 0.05 de pH a 25 °C (77 °F) Tiempo de respuesta, 30 segundos Potencial cero, 7.0 ± 0.3 de pH
- Resistencia de membrana, < 100 megaohmios a 25 °C (77 °F)
- Ideal para la monitorización de procesos rutinarios en plantas de pasta de papel, laboratorios de ensayo de minas y fundiciones
- Se adapta a cualquier aplicación donde la presencia de S= en las muestras provoca problemas de una respuesta lenta y fallos de unión
Especificaciones
Doble | |
Desde 0 hasta 14 | |
Gel | |
Medidor de pH | |
30 s |
Polipropileno/polímero con relleno de gel | |
Electrodo combinado de pH | |
Ideal para la monitorización de procesos rutinarios en plantas de pasta de papel, laboratorios de ensayo de minas y fundiciones | |
±0,05 |