Learn More
Fisherbrand™ Electrodos combinados de pH con unión doble de pasta de papel rellenos de gel accumet™: sin mercurio
Las juntas dobles proporcionan una respuesta rápida y una larga vida útil en pruebas de pasta de papel
Marque: Fisherbrand™
169.24 EUR hasta el 2024-05-31
Use el código promocional "21700" para aplicar la oferta.
Informations supplémentaires : Peso : 1.00000kg
Description
Dual junctions provide fast response and long life in paper pulp testing
- Perfectos para pruebas de pasta de papel, laboratorios de ensayo de minas: para cualquier lugar en el que la obstrucción de la unión pueda ser un problema
- La cámara interior aloja el elemento de referencia con KCl y AgCl con gelificación; la cámara exterior contiene solo KCl
- Elimina los iones de metales pesados que reaccionan con los iones de sulfuro en muestras como licores de color negro y verde
- Sin precipitados de sulfuro insolubles que bloqueen la unión del electrodo y provoquen fallos prematuros
- Cuerpo de polipropileno
- Membrana de vidrio universal Fisher Scientific para una respuesta rápida y reproducible
- Punta de vidrio rebajada en el extremo
- Precisión, ±0,05 de pH a 25 °C; eficiencia, >95 %; error de iones de sodio, <±0,05 de pH a 25 °C; tiempo de respuesta, 30 segundos; cero potencial, 7 ±0,3 de pH
- Resistencia de membrana, <100 megaohmios a 25 °C
- Ideal para la monitorización de procesos rutinarios en plantas de pasta de papel, laboratorios de ensayo de minas y fundiciones
- Se ajusta a cualquier aplicación en la que la presencia de S= in las muestras causan problemas de respuesta lenta y fallo de unión
Spécification
BNC | |
Polipropileno/polímero con relleno de gel | |
Electrodo combinado de pH | |
Ideal para la monitorización de procesos rutinarios en plantas de pasta de papel, laboratorios de ensayo de minas y fundiciones | |
±0,05 |
Doble | |
Desde 0 hasta 14 | |
Gel | |
Medidor de pH | |
30 s |