Learn More
Thermo Scientific™ Columnas de urea para HILIC HPLC Accucore™
Ofrezca una selectividad HILIC única y baja actividad de intercambio iónico con las columnas de urea para HILIC LC Thermo Scientific™ Accucore™.
Marca: Thermo Scientific™ 27726-103030
Detalles adicionales : Peso : 0.10000kg
Descripción
Basadas en la tecnología Core Enhanced Technology™, las columnas para LC de HILIC de urea Thermo Scientific™ Accucore™ proporcionan separaciones rápidas y de alta resolución sin las elevadas contrapresiones que requieren las partículas de menos de 2 µm.
- Partículas de núcleo sólido resistentes y reproducibles de 2,6 μm
- Separaciones rápidas con excelente resolución
- Bajas contrapresiones
- Fase estacionaria hidrófila unida
- Selectividad única en comparación con otras fases de HILIC
- Actividad baja de intercambio de iones
Especificaciones
Columna de análisis | |
100 mm | |
Núcleo sólido esférico | |
De 2 a 8 | |
130 m²/g | |
N/D | |
Accucore | |
Cromatografía líquida de interacción hidrófila (HILIC) |
3 mm | |
14500 psi (1000 bar) | |
2,6 μm | |
80 Å | |
70 °C | |
Urea-HILIC | |
Sílice ultrapuro de núcleo sólido, esférico | |
Cromatografía líquida de interacción hidrófila (HILIC) |
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: Cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.