Learn More
Thermo Scientific™ Columnas de urea para HILIC HPLC Accucore™
Ofrezca una selectividad HILIC única y baja actividad de intercambio iónico con las columnas de urea para HILIC LC Thermo Scientific™ Accucore™.
428.00€ - 860.44€
Especificaciones
Presión máxima 14500 psi (1000 bar)
Forma de partícula Núcleo sólido esférico
Tamaño de partículas 2,6 μm
pH De 2 a 8
Tamaño de poro 80 Å
Ver más especificaciones
Productos 10
Código de producto Marca Tamaño de partículas Diámetro (métrico) Longitud (métrico) Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Tamaño de partículas Diámetro (métrico) Longitud (métrico) Precio Cantidad y disponibilidad  
13409748
Ver documentos Detalles de la promoción
Thermo Scientific™
27726-102130
2,6 μm 2,1 mm 100 mm
860.44€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 30-04-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
13455669
Ver documentos Detalles de la promoción
Thermo Scientific™
27726-103030
2,6 μm 3 mm 100 mm Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
13405679
Ver documentos Detalles de la promoción
Thermo Scientific™
27726-154630
2,6 μm 4,6 mm 150 mm Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
13475669
Ver documentos Detalles de la promoción
Thermo Scientific™
27726-152130
2,6 μm 2,1 mm 150 mm Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
13435669
Ver documentos Detalles de la promoción
Thermo Scientific™
27726-052130
2,6 μm 2,1 mm 50 mm Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
13425669
Ver documentos Detalles de la promoción
Thermo Scientific™
27726-053030
2,6 μm 3 mm 50 mm Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
13415679
Ver documentos Detalles de la promoción
Thermo Scientific™
27726-252130
2,6 μm 2,1 mm 250 mm Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
13465669
Ver documentos Detalles de la promoción
Thermo Scientific™
27726-104630
2,6 μm 4,6 mm 100 mm Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
13495669
Ver documentos Detalles de la promoción
Thermo Scientific™
27726-153030
2,6 μm 3 mm 150 mm Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
13485669
Ver documentos Detalles de la promoción
Thermo Scientific™
27726-012105
2,6 μm 2,1 mm 10 mm Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Descripción
Descripción
Basadas en la tecnología Core Enhanced Technology™, las columnas para LC de HILIC de urea Thermo Scientific™ Accucore™ proporcionan separaciones rápidas y de alta resolución sin las elevadas contrapresiones que requieren las partículas de menos de 2 µm.
  • Partículas de núcleo sólido resistentes y reproducibles de 2,6 µm
  • Separaciones rápidas con excelente resolución
  • Bajas contrapresiones
  • Fase estacionaria hidrófila unida
  • Selectividad única en comparación con otras fases de HILIC
  • Actividad baja de intercambio iónico
Especificaciones
Especificaciones
14500 psi (1000 bar)
2,6 μm
80 Å
70 °C
Urea-HILIC
Cromatografía líquida de interacción hidrófila (HILIC)
Núcleo sólido esférico
De 2 a 8
130 m²/g
N/D
Sílice ultrapuro de núcleo sólido, esférico
Cromatografía líquida de interacción hidrófila (HILIC)
Documentos
Product Certifications
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: Cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.