Learn More
Thermo Scientific™ Kits de selectividad polar Accucore™
Permiten verificar la selectividad de las columnas para HPLC Accucore™ Thermo Scientific™ para los analitos polares.
Marca: Thermo Scientific™ 17X26-152130-3VC
Detalles adicionales : Peso : 0.30000kg
Descripción
Utilice los kits de selectividad polar Thermo Scientific™ Accucore™ para verificar la selectividad óptima de las columnas para HPLC Accucore para analitos polares.
Basadas en la tecnología de núcleo mejorada (del inglés Core Enhanced Technology), las columnas Accucore proporcionan separaciones rápidas y de alta resolución sin la alta contrapresión que requieren las partículas de menos de 2 μm.
- Separaciones rápidas con una resolución y una sensibilidad excelentes
- Contrapresiones más bajas que hacen innecesario el uso de UHPLC
- El kit contiene 1 columna para HPLC Accucore aQ, 1 columna Accucore PFP y 1 columna Accucore HILIC
Especificaciones
Kit de columna para HPLC | |
HPLC | |
Núcleo sólido esférico | |
80 Å | |
aQ C18, HILIC, PFP | |
Sílice |
2,1 mm | |
150 mm | |
2,6 μm | |
130 m²/g | |
Accucore | |
Sí |