Learn More
Thermo Scientific™ Kits de selectividad polar Accucore™
Permiten verificar la selectividad de las columnas para HPLC Accucore™ Thermo Scientific™ para los analitos polares.
1455.00€ - 2512.33€
Especificaciones
Formato de columna Kit de columna para HPLC
Diámetro (métrico) 2,1 mm
Para utilizar con HPLC
Forma de partícula Núcleo sólido esférico
Tamaño de partículas 2,6 μm
Ver más especificaciones
Productos 3
Código de producto Marca Tamaño de partículas Diámetro (métrico) Longitud (métrico) Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Tamaño de partículas Diámetro (métrico) Longitud (métrico) Precio Cantidad y disponibilidad  
11397551
Ver documentos Detalles de la promoción
Thermo Scientific™
17X26-102130-3VC
2,6 μm 2,1 mm 100 mm
2027.56€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
En stock
para ver el stock
Añadir a la cesta
11327561
Ver documentos Detalles de la promoción
Thermo Scientific™
17X26-152130-3VC
2,6 μm 2,1 mm 150 mm
2512.33€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 26-04-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
11367551
Ver documentos Detalles de la promoción
Thermo Scientific™
17X26-052130-3VC
2,6 μm 2,1 mm 50 mm Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Descripción
Descripción
Utilice los kits de selectividad polar Thermo Scientific™ Accucore™ para verificar la selectividad óptima de las columnas para HPLC Accucore para analitos polares.
Basadas en la tecnología de núcleo mejorada (del inglés Core Enhanced Technology), las columnas Accucore proporcionan separaciones rápidas y de alta resolución sin la alta contrapresión que requieren las partículas de menos de 2 μm.
  • Separaciones rápidas con una resolución y una sensibilidad excelentes
  • Contrapresiones más bajas que hacen innecesario el uso de UHPLC
  • El kit contiene 1 columna para HPLC Accucore aQ, 1 columna Accucore PFP y 1 columna Accucore HILIC
Especificaciones
Especificaciones
Kit de columna para HPLC
HPLC
2,6 μm
130 m²/g
Sílice
2,1 mm
Núcleo sólido esférico
80 Å
aQ C18, HILIC, PFP