Learn More
Thermo Scientific™ Columnas para HPLC con desactivación terminal polar Accucore™ aQ C18
Utilice esta columna, con núcleo sólido especialmente diseñado, para la separación de compuestos en fases móviles altamente acuosas.
497.49€ - 970.75€
Especificaciones
Presión máxima | 14500 psi (1000 bar) |
---|---|
Forma de partícula | Núcleo sólido esférico |
Tamaño de partículas | 2,6 μm |
pH | De 2 a 9 |
Tamaño de poro | 80 Å |
Código de producto | Marca | Tamaño de partículas | Diámetro (métrico) | Longitud (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tamaño de partículas | Diámetro (métrico) | Longitud (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
11347481
|
Thermo Scientific™
17326-052130 |
2,6 μm | 2,1 mm | 50 mm |
718.14€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
11367481
|
Thermo Scientific™
17326-053030 |
2,6 μm | 3 mm | 50 mm |
718.14€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 16-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
11377481
|
Thermo Scientific™
17326-054630 |
2,6 μm | 4,6 mm | 50 mm |
781.92€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 16-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
11387481
|
Thermo Scientific™
17326-102130 |
2,6 μm | 2,1 mm | 100 mm |
842.80€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
11397481
|
Thermo Scientific™
17326-103030 |
2,6 μm | 3 mm | 100 mm |
842.80€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
11307491
|
Thermo Scientific™
17326-104630 |
2,6 μm | 4,6 mm | 100 mm |
842.80€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 16-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
11317491
|
Thermo Scientific™
17326-152130 |
2,6 μm | 2,1 mm | 150 mm |
970.75€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
11337491
|
Thermo Scientific™
17326-154630 |
2,6 μm | 4,6 mm | 150 mm |
970.75€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 14-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
11627711
|
Thermo Scientific™
17326-014005 |
2,6 μm | 4,6 mm | 10 mm |
507.44€
paquete de 4 |
Fecha estimada de envío: 15-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
11617711
|
Thermo Scientific™
17326-013005 |
2,6 μm | 3 mm | 10 mm |
507.44€
paquete de 4 |
Fecha estimada de envío: 16-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
11607711
|
Thermo Scientific™
17326-012105 |
2,6 μm | 2,1 mm | 10 mm |
497.49€
paquete de 4 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
11327481
|
Thermo Scientific™
17326-032130 |
2,6 μm | 2,1 mm | 30 mm |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
11327491
|
Thermo Scientific™
17326-153030 |
2,6 μm | 3 mm | 150 mm |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
Descripción
Separe compuestos polares con una mayor velocidad y resolución utilizando las columnas para LC de desactivación terminal polar Thermo Scientific™ Accucore™ aQ C18. Las partículas de núcleo sólido reforzado de 2,6 µm permiten separaciones rápidas y de gran eficacia con contrapresiones bajas. La fase estacionaria C18 de desactivación terminal polar ofrece una óptima retención de analitos polares y es totalmente compatible con fases móviles 100 % acuosas. La robusta tecnología de unión y los procedimientos de relleno automatizado garantizan una excelente reproducibilidad y una larga vida útil de las columnas.
Selectividad alternativa- La fase estacionaria C18 de desactivación terminal polar proporciona una retención óptima de analitos polares
- Las columnas Accucore aQ son compatibles con fases móviles altamente acuosas.
- La desactivación terminal polar permite su uso en fases móviles 100 % acuosas sin pérdida de rendimiento ni estabilidad.
- Las partículas de tecnología de núcleo mejorado de 2,6 μm permiten su funcionamiento a altas velocidades de caudal sin generar contrapresiones excesivas.
- Las partículas de núcleo sólido de 2,6 μm y la estrecha distribución de tamaños de partícula reducen la amplitud de la banda y mejoran la eficacia de separación.
- La alta cobertura de superficie de sílice minimiza las interacciones secundarias y la formación de picos.
- Partículas de núcleo sólido de 2,6 μm para una menor contrapresión en comparación con las partículas para UHPLC de menos de 2 μm
- Compatible con instrumentos de HPLC convencionales y plataformas de UHPLC
- Tecnología de unión avanzada
- Proceso de relleno automatizado
Especificaciones
14500 psi (1000 bar) | |
2,6 μm | |
80 Å | |
70°C | |
C18 | |
Sílice ultrapuro de núcleo sólido, esférico | |
Fase reversa | |
Fase reversa |
Núcleo sólido esférico | |
De 2 a 9 | |
130 m²/g | |
L1 | |
Accucore | |
9 % | |
Polares |
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: Cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.