Learn More
Thermo Scientific™ Columnas para HPLC con desactivación terminal polar Accucore™ aQ C18
Utilice esta columna, con núcleo sólido especialmente diseñado, para la separación de compuestos en fases móviles altamente acuosas.
Marca: Thermo Scientific™ 17326-152130
Detalles adicionales : Peso : 0.10000kg
Descripción
Separe compuestos polares con una mayor velocidad y resolución utilizando las columnas para LC de desactivación terminal polar Thermo Scientific™ Accucore™ aQ C18. Las partículas de núcleo sólido reforzado de 2,6 µm permiten separaciones rápidas y de gran eficacia con contrapresiones bajas. La fase estacionaria C18 de desactivación terminal polar ofrece una óptima retención de analitos polares y es totalmente compatible con fases móviles 100 % acuosas. La robusta tecnología de unión y los procedimientos de relleno automatizado garantizan una excelente reproducibilidad y una larga vida útil de las columnas.
Selectividad alternativa- La fase estacionaria C18 de desactivación terminal polar proporciona una retención óptima de analitos polares
- Las columnas Accucore aQ son compatibles con fases móviles altamente acuosas.
- La desactivación terminal polar permite su uso en fases móviles 100 % acuosas sin pérdida de rendimiento ni estabilidad.
- Las partículas de tecnología de núcleo mejorado de 2,6 µm permiten su funcionamiento a altas velocidades de caudal sin generar contrapresiones excesivas.
- Las partículas de núcleo sólido de 2,6 µm y la estrecha distribución de tamaños de partícula reducen la amplitud de la banda y mejoran la eficacia de separación.
- La alta cobertura de superficie de sílice minimiza las interacciones secundarias y la formación de picos.
- Partículas de núcleo sólido de 2,6 µm para una menor contrapresión en comparación con las partículas para UHPLC de menos de 2 µm
- Compatible con instrumentos de HPLC convencionales y plataformas de UHPLC
- Tecnología de unión avanzada
- Proceso de relleno automatizado
Especificaciones
Columna de análisis | |
HPLC | |
14500 psi (1000 bar) | |
2,6 μm | |
80 Å | |
70°C | |
C18 | |
Sílice ultrapuro de núcleo sólido, esférico | |
Fase reversa | |
Fase reversa |
2,1 mm | |
150 mm | |
Núcleo sólido esférico | |
De 2 a 9 | |
130 m²/g | |
L1 | |
Accucore | |
9 % | |
Polares |
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: Cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.