Learn More
Thermo Scientific™ Columnas para HPLC Acclaim™ HILIC-10
Use esta columna HILIC para retener y separar moléculas altamente polares que la cromatografía de fase reversa no retiene.
Marca: Thermo Scientific™ 074258
Detalles adicionales : Peso : 0.50000kg
Descripción
Separe moléculas altamente hidrófilas mediante cromatografía de líquidos por interacción hidrofílica con las columnas para LC Thermo Scientific™ Acclaim™ HILIC-10. Estas columnas retienen y separan moléculas altamente polares que la cromatografía de fase reversa no retiene. Su base porosa y esférica de sílice de gran pureza está modificada de forma covalente con una capa hidrófila patentada. Esta composición química permite usar entre el 5 y el 20 % de fase móvil acuosa al tiempo que mantiene la afinidad para analitos polares. El procesamiento de muestras aumenta sin necesidad de evaporar y reconstituir muestras disueltas en disolventes no acuosos.
Separaciones robustas y reproducibles de compuestos altamente polares:- Selectividad exclusiva, que complementa las columnas de fase reversa
- Sensibilidad mejorada para la detección por MS
- Hidrolíticamente estable
- Envase resistente de columna
- Gran variedad de aplicaciones, incluida la separación de fármacos hidrófilos y metabolitos de fármacos
Especificaciones
Grupo polar patentado | |
3 mm | |
LC-MS | |
8500 psi (590 bar) | |
De 2 a 8 | |
300 m²/g | |
Patentado | |
Esférico, sílice ultrapuro completamente poroso | |
Cromatografía líquida de interacción hidrófila (HILIC) | |
Cromatografía líquida de interacción hidrófila (HILIC) |
Columna de análisis | |
De 0,4 a 0,8 ml/min | |
150 mm | |
3 μm | |
120 Å | |
70 °C | |
Acclaim | |
8 % | |
Sí | |
Columna de análisis |
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: Cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.