Learn More
Thermo Scientific™ Columnas para HPLC Acclaim™ HILIC-10
Código de producto. p-4522896 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Longitud (métrico):
10 mm
150 mm
Diámetro (métrico):
2,1 mm
3 mm
4,6 mm
Tamaño de partículas:
3 μm
5 μm
Unit Size:
cada uno
paquete de 2
Product Code. Longitud (métrico) Diámetro (métrico) Tamaño de partículas unitSize
11372043 150 mm 4,6 mm 3 μm cada uno
11382043 150 mm 3 mm 3 μm cada uno
11392043 150 mm 2,1 mm 3 μm cada uno
11322053 10 mm 2,1 mm 5 μm paquete de 2
11312053 10 mm 4,6 mm 5 μm paquete de 2
11302053 10 mm 3 mm 5 μm paquete de 2
6 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 11372043
Brand: Thermo Scientific™ 074257
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
View alternative products
This item is not returnable. View return policy
Use esta columna HILIC para retener y separar moléculas altamente polares que la cromatografía de fase reversa no retiene.
Separe moléculas altamente hidrófilas mediante cromatografía de líquidos por interacción hidrofílica con las columnas LC Thermo Scientific™ Acclaim™ HILIC-10. Estas columnas retienen y separan moléculas altamente polares que la cromatografía de fase reversa no retiene. Su base porosa y esférica de sílice de gran pureza está modificada de forma covalente con una capa hidrófila patentada. Esta composición química permite usar entre el 5–20 % de fase móvil acuosa al tiempo que mantiene la afinidad para analitos polares. El procesamiento de muestras aumenta sin necesidad de evaporar y reconstituir muestras disueltas en disolventes no acuosos.
Separaciones robustas y reproducibles de compuestos altamente polares:
  • Selectividad exclusiva, que complementa las columnas de fase reversa
  • Sensibilidad mejorada para la detección por MS
  • Hidrolíticamente estable
  • Envase resistente de columna
  • Gran variedad de aplicaciones, incluida la separación de fármacos hidrófilos y metabolitos de fármacos
Las columnas LC Acclaim HILIC-10 están disponibles con un tamaño de partículas de 3 μm y una amplia variedad de formatos de columna: 4,6 × 150 mm para análisis rutinarios de alto rendimiento; 3,0 × 150 mm para análisis de alto rendimiento con consumo reducido de disolvente; y 2,1 × 150 mm para análisis de LC-MS.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Química de columna Grupo polar patentado
Formato de columna Columna de análisis
Diámetro (métrico) 4,6 mm
Caudal De 0,8 a 1,5 ml/min
Para utilizar con LC-MS
Longitud (métrico) 150 mm
Presión máxima 8500 psi (590 bar)
Tamaño de partículas 3 μm
pH De 2 a 8
Tamaño de poro 120 Å
Área de la superficie 300 m²/g
Temperatura 70°C
Fase estacionaria Patentado
Línea de productos Acclaim
Material de embalaje Esférico, sílice ultrapura completamente poroso
Carga de carbono 8 %
Tipo de columna HILIC
Con desactivación terminal Sí
Fase HILIC
Tipo Columna de análisis
Show More Show Less
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.