Learn More
Cytiva Accessories for SE 660 Vertical Electrophoresis Unit
91.23€ - 181.00€
Especificaciones
Para utilizar con (equipo) | Unidad de electroforesis vertical SE 660 |
---|---|
Tipo | Placa de vidrio |
Material | Vidrio |
Cantidad | 2/paq. |
Longitud (métrico) | 18 cm |
Código de producto | Marca | Tipo | Longitud (métrico) | Anchura (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tipo | Longitud (métrico) | Anchura (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
10713267
|
Cytiva
SE6402 |
Placa de vidrio | 18 cm | 8 cm |
181.00€
paquete de 2 |
Fecha estimada de envío: 17-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
11520764
|
Cytiva
SE6102 |
Placa de vidrio | 18 cm | 16 cm |
91.23€
paquete de 2 |
Fecha estimada de envío: 23-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
Especificaciones
Unidad de electroforesis vertical SE 660 | |
Vidrio | |
18 cm |
Placa de vidrio | |
2/paq. |