Learn More
Cytiva Accessories for SE 660 Vertical Electrophoresis Unit
Marca: Cytiva SE6402
Detalles adicionales : Peso : 0.28100kg
Especificaciones
Unidad de electroforesis vertical SE 660 | |
Vidrio | |
18 cm |
Placa de vidrio | |
2/paq. | |
8 cm |