Learn More
Masterflex™ Accessories for Peristaltic Pump Systems
Upgrade pumping and dispensing capabilities with Accessories for Masterflex™ Peristaltic Pump Systems.
Marca: Masterflex™ 0752397
Detalles adicionales : Peso : 0.10000kg
Descripción
Actualice las capacidades de bombeo y dispensación con los accesorios para sistemas de bombas peristálticas Masterflex™
- Accesorios para los sistemas de bomba peristáltica Masterflex™
Compliance
Registro de ISO 9002
Servicio Técnico
1 año
Especificaciones
ISO 9002 | |
Botón | |
Manipulación de fluidos | |
Controlador remoto manual Masterflex, cable de 1,8 m con conector DB-25 | |
1 | |
No | |
1,15 lb |
Blanco | |
Depends on pump head, tubing size, and drive rpm | |
Unidades Masterflex con conexión DB-25 y capacidad de control remoto | |
Plástico | |
No | |
Tubos Masterflex L/S, todas las formulaciones | |
521,63 g |