Learn More
Masterflex™ Accessories for Peristaltic Pump Systems
Descripción
Actualice las capacidades de bombeo y dispensación con los accesorios para sistemas de bombas peristálticas Masterflex™.
- Accesorios para los sistemas de bomba peristáltica Masterflex™
Certifications
CE
Compliance
Registrado ISO 9002
Garantía
2 años
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | ISO 9002, CE |
| Color | Gris |
| Tipo de control | E/S remotas |
| Para utilizar con | Unidades Masterflex con conexión DB-25 y capacidad de control remoto |
| Para utilizar con (aplicación) | Manipulación de fluidos |
| Incluye | Conjunto de cables Masterflex para control remoto, cable de 7,6 m con extremos de cable pelado, conector DB25(M) |
| Control de velocidad | Analógico |
| Longitud global (imperial) | 25 ft |
| Longitud global (métrico) | 7,6 m |
| Peso (imperial) | 1,26 lb |
| Mostrar más |