Learn More
Merck Accesorios para los kits de portafiltros completamente de vidrio y el kit MilliSolve
Diseñado para sustituir las piezas contenidas en los kits de filtración en vacío de vidrio o para proporcionar una configuración alternativa
Marca: Merck XX1514702
432.07 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23269" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.24300kg
Descripción
Diseñado para sustituir las piezas contenidas en los kits de filtración en vacío de vidrio o para proporcionar una configuración alternativa
Especificaciones
No esterilizable en autoclave | |
Brazo lateral con extremo tubular de 6 mm (0,25 pulg.) de D.E. para vacío | |
Vidrio de borosilicato | |
Brazo lateral con extremo tubular de 6 mm de D.E. para vacío | |
47 mm |
Transparente | |
Soporte de frita de vidrio con área de filtración de 9,6 cm² | |
9,6 cm2 | |
Base de vidrio y tapón con soporte de frita |