Learn More
Merck Accesorios para los kits de portafiltros completamente de vidrio y el kit MilliSolve
Diseñado para sustituir las piezas contenidas en los kits de filtración en vacío de vidrio o para proporcionar una configuración alternativa
237.00€ - 651.00€
Especificaciones
Color | Transparente |
---|---|
Diámetro del área superior (métrico) | 47 mm |
Código de producto | Marca | Tipo | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tipo | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15854176
|
Merck
XX5014704 |
Tapón de vidrio esmerilado |
237.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 30-04-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15874166
|
Merck
XX1514702 |
Base de vidrio y tapón con soporte de frita |
524.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 17-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15894166
|
Merck
XX1514732 |
Base de vidrio y tapón tubulado |
651.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 30-04-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
Diseñado para sustituir las piezas contenidas en los kits de filtración en vacío de vidrio o para proporcionar una configuración alternativa
Especificaciones
Transparente | |
47 mm |