Learn More
Abnova™ ACADL (Human) Recombinant Protein
Human ACADL full-length ORF ( AAH39063, 1 a.a. - 430 a.a.) recombinant protein with GST-tag at N-terminal.
Marca:  Abnova™ H00000033-P01.25ug
Detalles adicionales : Peso : 0.00010kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16191161
  • 508.00€ / 25 microgramos
Fecha estimada de envío: 11-07-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
  • Sequence: MAARLLRGSLRVLGGHRAPRQLPAARCSHSGGEERLETPSAKKLTDIGIRRIFSPEHDIFRKSVRKFFQEEVIPHHSEWEKAGEVSREVWEKAGKQGLLGVNIAEHLGGIGGDLYSAAIVWEEQAYSNCSGPGFSIHSGIVMSYITNHGSEEQIKHFIPQMTAGKCIGAIAMTEPGAGSDLQGIKTNAKKDGSDWILNGSKVFISNGSLSDVVIVVAVTNHEAPSPAHGISLFLVENGMKGFIKGRKLHKMGLKAQDTAELFFEDIRLPASALLGEENKGFYYIMKELPQERLLIADVAISASEFMFEETRNYVKQRKAFGKTVAHLQTVQHKLAELKTHICVTRAFVDNCLQLHEAKRLDSATACMAKYWASELQNSVAYDCVQLHGGWGYMWEYPIAKAYVDARVQPIYGGTNEIMKELIAREIVFDK
Especificaciones
Especificaciones
AAH39063
acyl-Coenzyme A dehydrogenase, long chain
125% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
ACADL
GST
33
Wheat germ expression system
25 μg
ACAD4, FLJ94052, LCAD
Wheat Germ (in vitro)
50 mM Tris-HCI, 10 mM reduced Glutathione, pH 8.0 in the elution buffer