Learn More
Thermo Scientific™ ABsolute Blue QPCR Mix, SYBR Green, with separate ROX vial
Incorporates an inert blue dye to significantly enhance the contrast between reagent and plastic, making verification of master mix dispensing quick, easy, and foolproof.
Marca: Thermo Scientific™ AB4166B
Detalles adicionales : Peso : 0.25000kg
Descripción
Thermo Scientific ABsolute Blue qPCR SYBR Green Mixes are optimized 2X master mixes for SYBR Green chemistry. The master mixes incorporate an inert blue dye to significantly enhance the contrast between reagent and plastic, making verification of master mix dispensing quick, easy, and foolproof. Absolute Blue qPCR Mixes include Thermo-Start Taq hot start enzyme for increased sensitivity.
- Alto rendimiento: sensibilidad absoluta, comodidad y uniformidad
- Contraste mejorado y errores reducidos: identifique fácil y correctamente la mezcla de reacción alícuota en todas las placas y tubos
- Universal: compatible con todas las plataformas qPCR principales
- Adaptable: disponible con colorantes de referencia pasiva ROX o fluoresceína
Especificaciones
Contiene: • 16 × 1,25 ml de mezcla ABsolute Blue QPCR SYBR Green (2X) • 100 μl de MgCl2 (1 M) • 25 μl de colorante ROX de referencia (1 mM) Suficiente para reacciones de 1600 x 25 µl. Almacenar a -20 °C |
|
Tubo | |
qPCR | |
Estándar | |
ABsolute Blue | |
1600 reacciones de 25 μl cada una | |
Instrumentos qPCR basados en bloqueos | |
1.600 reacciones | |
16 x 1,25 mL |
SYBR | |
Alto | |
ADN polimerasa Taq | |
BioRad CFX96™, MJ Chromo4, MJ Opticon, Eppendorf MasterCycler RealPlex, Bio-Rad CFX384 Touch™, Roche LightCycler 480, Cepheid SmartCycler, Corbett RotorGene | |
Mezcla maestra de PCR en tiempo real SYBR | |
Expresión génica, Genotipado, Validación de ARNip | |
2X | |
ADN, ADNbc |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.