Learn More
Thermo Scientific™ ABsolute Blue QPCR Mix, SYBR Green, with separate ROX vial
Incorporates an inert blue dye to significantly enhance the contrast between reagent and plastic, making verification of master mix dispensing quick, easy, and foolproof.
692.00€ - 2160.00€
Especificaciones
Método de detección | SYBR |
---|---|
Formato | Tubo |
GC-Rich PCR Performance | Alto |
Método de PCR | qPCR |
Polimerasa | ADN polimerasa Taq |
Código de producto | Marca | N.º de reacciones | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | N.º de reacciones | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11852163
|
Thermo Scientific™
AB4167A |
400 reacciones |
692.00€
400 reacciones |
En stock Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
11842163
|
Thermo Scientific™
AB4166B |
1.600 reacciones |
2160.00€
1600 reacciones |
Fecha estimada de envío: 10-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
Thermo Scientific ABsolute Blue qPCR SYBR Green Mixes are optimized 2X master mixes for SYBR Green chemistry. The master mixes incorporate an inert blue dye to significantly enhance the contrast between reagent and plastic, making verification of master mix dispensing quick, easy, and foolproof. Absolute Blue qPCR Mixes include Thermo-Start Taq hot start enzyme for increased sensitivity.
Amplificación de ADN mediante qPCR• Con SYBR™ Green y ROX en tubo separado
• Todas los kits SYBR al mismo precio
Especificaciones
SYBR | |
Alto | |
ADN polimerasa Taq | |
BioRad CFX96™, MJ Chromo4, MJ Opticon, Eppendorf MasterCycler RealPlex, Bio-Rad CFX384 Touch™, Roche LightCycler 480, Cepheid SmartCycler, Corbett RotorGene | |
Mezcla maestra de PCR en tiempo real SYBR | |
Instrumentos qPCR basados en bloqueos | |
ADN, ADNbc |
Tubo | |
qPCR | |
Estándar | |
ABsolute Blue | |
Expresión génica, Genotipado, Validación de ARNip | |
2X |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.