Learn More
Thermo Scientific™ Placa de almacenamiento de 384 pocillos ABgene™, pocillo cuadrado, 120 μl
384-well microarray plate with pyramidal well bottoms for maximum sample recovery.
Marca: Thermo Scientific™ AB-1178
311.11 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "21898" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 3.08700kg
Descripción
Las microplacas de polipropileno y las placas de pocillos profundos Thermo Scientific™ Abgene™ ofrecen seguridad en el almacenamiento de ensayos, de bibliotecas de compuestos o en el almacenamiento de muestras para uso intermedio o a largo plazo. Las placas de microtitulación Abgene se han fabricado conforme a las especificaciones exactas de nuestras condiciones de sala limpia ISO 9001 de clase 100 000, mediante el uso de resinas de polipropileno puro de alta calidad y aptas para uso médico, lo que garantiza la confianza en la calidad y el rendimiento de las placas de almacenamiento. Diseñadas según los estándares ANSI, estas microplacas y placas de pocillos profundos son compatibles con una amplia variedad de soluciones de manipulación automatizada de líquidos para flujos de trabajo de alto rendimiento. Las placas de almacenamiento de polipropileno se ofrecen con pocillos con fondo de husillo, piramidal, en U y en V junto con una amplia gama de volúmenes para adaptarse a la mayoría de las aplicaciones.
Características destacadas
- Las esquinas de los pocillos en ángulo reducen la acción capilar de los líquidos, evitando la contaminación cruzada entre los pocillos
- La forma cuadrada de los pocillos maximiza el volumen de los pocillos dentro del diseño compacto ANSI:SBS
- Volumen máximo del pocillo de 250 µL
- Fondo cónico del pocillo para facilitar la recuperación de muestras
- Bordes elevados y discretos alrededor de cada pocillo para aumentar la eficacia del sellado y reducir el riesgo de contaminación cruzada
- Bordes de esquina más elevados para proteger los bordes de sellado
Especificaciones
Se puede personalizar | |
Estándar | |
16 x 24 | |
50 cajas | |
Abgene™ | |
Microplaca | |
Polipropileno | |
384 | |
Sala blanca | |
Cuadrada | |
Automation Liquid Handlers, Biobanking, Genomics, Sample Prep, NGS, Sequencing, Long and Short Term Storage, Drug Discovery, Vaccine Research, PCR and qPCR sample preparation | |
50 | |
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos. | |
PCR Ready |
Certificación como material libre de ribonucleasa, desoxirribonucleasa y ADN humano Compatible con ANSI | |
Pocillo cuadrado con fondo cónico | |
Esterilizable en autoclave | |
PP de baja unión | |
Natural | |
Selladores térmicos ALPS, Multidrop Combi, centrífugas, ultracongeladores, manipuladores de líquidos | |
250 μl | |
200 μl | |
Sin tratar | |
Yes | |
5000 x g | |
10 | |
Yes | |
ANSI/ SLAS Standard |