Learn More
Thermo Scientific™ Placa de almacenamiento de 384 pocillos ABgene™, pocillo cuadrado, 120 μl
GREENER_CHOICE
Código de producto. p-2866123
Change view
Click to view available options
Color:
Natural
Negro
Volumen del pocillo (métrico):
55 μl
120 μl
250 μl
300 μl
Forma del pocillo:
Base cónica y cuadrada (pocillo V)
Cuadrada
Redondo
Fit for Purpose:
Preparado para PCR
Tamaño de la unidad:
50 PCS
paquete de 50
Código de producto. Color Volumen del pocillo (métrico) Forma del pocillo Fit for Purpose unitSize
10701534 Natural 120 μl Cuadrada Preparado para PCR 50 PCS
10324663 Negro 120 μl Base cónica y cuadrada (pocillo V) Preparado para PCR paquete de 50
10602674 Natural 250 μl Cuadrada Preparado para PCR 50 PCS
11514764 Natural 300 μl Cuadrada Preparado para PCR paquete de 50
10532255 Natural 55 μl Redondo Preparado para PCR paquete de 50
5 options
Código de producto. 10701534
Marca: Thermo Scientific™ AB0781
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Placa de micromatriz de 384 pocillos con fondo piramidal para optimizar la recuperación de la muestra.
Las microplacas de polipropileno y las placas de pocillos profundos Thermo Scientific™ Abgene™ ofrecen seguridad en el almacenamiento de ensayos, de bibliotecas de compuestos o en el almacenamiento de muestras para uso intermedio o a largo plazo. Las placas de microtitulación Abgene se han fabricado conforme a las especificaciones exactas de nuestras condiciones de sala limpia ISO 9001 de clase 100 000, mediante el uso de resinas de polipropileno puro de alta calidad y aptas para uso médico, lo que garantiza la confianza en la calidad y el rendimiento de las placas de almacenamiento. Diseñadas según los estándares ANSI, estas microplacas y placas de pocillos profundos son compatibles con una amplia variedad de soluciones de manipulación automatizada de líquidos para flujos de trabajo de alto rendimiento. Las placas de almacenamiento de polipropileno se ofrecen con pocillos con fondo de husillo, piramidal, en U y en V junto con una amplia gama de volúmenes para adaptarse a la mayoría de las aplicaciones.
Todas las placas Thermo Scientific se fabrican en nuestra instalación de sala limpia para garantizar una calidad de grado molecular. Nuestra amplia gama de placas de polipropileno proporciona soluciones excelentes para el almacenamiento de muestras y la preparación de ensayos, lo que permite manipular, almacenar o transportar diluciones y alícuotas con facilidad. Todas las placas presentan un formato ANSI para garantizar la compatibilidad con sistemas automatizados. Para facilitar las tareas de almacenamiento y seguimiento, todas las placas se pueden suministrar con códigos de barras personalizados.
Características destacadas
  • Fondo piramidal del pocillo para facilitar la recuperación de muestras
  • Bordes elevados y discretos alrededor de cada pocillo para aumentar la eficacia del sellado y reducir el riesgo de contaminación cruzada
  • Bordes de esquina más elevados para proteger los bordes de sellado
Película de sellado compatible: Térmico adhesivo
Peligroso: No
Fuerza centrífuga máxima: 5000 g
Volumen máx. (sellado con película): 120 μl
Condiciones de almacenamiento: Ambiente
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Código de barras Se puede personalizar
Certificaciones/conformidad Certificación como material libre de ribonucleasa, desoxirribonucleasa y ADN humano Compatible con ANSI
Formato Estándar
Descripción 384-well Polypropylene Sample Processing & Storage Plates
matriz, red, conjunto 16 x 24
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Envase 50 cajas
Tipo de enlace PP de baja unión
Línea de productos Abgene
Color Natural
Tipo de producto Microplaca
Para utilizar con (equipo) Selladores térmicos ALPS, Multidrop Combi, centrífugas, ultracongeladores, manipuladores de líquidos
Material Polipropileno
Volumen del pocillo (métrico) 120 μl
N.° de pocillos 384
Volumen de trabajo (métrico) 100 μl
Esterilidad Sala blanca
Tratamiento de superficie Sin tratar
Forma del pocillo Cuadrada
Sin ADNasa Sí
Para utilizar con (aplicación) Máxima recuperación de muestras
RCF máx. 5000 x g
N.º por caja 50
N.° por paquete 10
Estado normativo Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.
Sin ARNasa Sí
Fit for Purpose Preparado para PCR
Plate Size ANSI/ SLAS Standard