Learn More
Fisherbrand™ 9mm short thread Vial Kit, Clear Glass, 1.5mL, PP Screw Cap, Center hole, Natural Rubber/PTFE septum
Includes 100 vials and 100 caps with pre-assembled septa.
Marca: Fisherbrand™
Detalles adicionales : Peso : 0.25920kg
Descripción
- ND9
- 9 mm
- Vidrio
- Transparente
- Con etiqueta
- 1,5 ml
- Tapón de rosca
- Orificio central (6 mm)
- Polipropileno
- Caucho nat./TEF
- Bandejas de dos compartimentos reutilizables que protegen los viales y tapones al tiempo que almacenan juntos los suministros relacionados
Especificaciones
Verde | |
Transparente | |
Vidrio | |
100 | |
Screw Cap | |
1st Hydrolytic Class | |
No |
Caucho natural, TEF | |
11,6 mm | |
< 1,85/ml | |
Polypropylene | |
32 mm | |
9-425 |