Learn More
Fisherbrand™ 9mm short thread Vial Kit, Clear Glass, 1.5mL, PP Screw Cap, Center hole, Natural Rubber/PTFE septum
Includes 100 vials and 100 caps with pre-assembled septa.
28.95€ - 34.90€
Especificaciones
Material (revestimiento) Caucho natural, TEF
Color Transparente
Diámetro exterior (imperial) 11,6 mm
Material Vidrio
Volumen (métrico) < 1,85/ml
Ver más especificaciones
Productos 4
Código de producto Marca Color del tapón Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Color del tapón Precio Cantidad y disponibilidad  
12961251
Ver documentos Detalles de la promoción
Fisherbrand™
Azul
28.95€
paquete de 100
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
En stock
para ver el stock
Añadir a la cesta
12941251
Ver documentos Detalles de la promoción
Fisherbrand™
Transparente
32.65€
paquete de 100
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 22-05-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
12970901
Ver documentos Detalles de la promoción
Fisherbrand™
Azul Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
12970861
Ver documentos Detalles de la promoción
Fisherbrand™
Verde Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Descripción
Descripción
  • ND9
  • 9mm
  • Glass
  • Clear
  • Patched
  • 1.5mL
  • Screw Cap
  • Center hole (6 mm)
  • Polypropylene
  • Nat.Rubber/TEF
  • Reusable two compartment trays protect vials and closure while keeping matching supplies together
Spezifikation
Spezifikation
Caucho natural, TEF
11,6 mm
< 1,85/ml
Polypropylene
32 mm
Transparente
Vidrio
100
Screw Cap
9-425
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Zertifikate